Stampa…
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR2659-100G OR2659-10G OR2659-25G
APOSOR2659-100GEA 343 EUR
APOSOR2659-100G APOSOR2659-10G APOSOR2659-25G
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol 95%
4-(4-Methoxyphenyl)-1-butanol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002972
CAS Number: 52244-70-9