Stampa…
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-4-methoxy-1-nitrobenzene, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 3-Amino-4-nitroanisole
OR26572-25G OR26572-100G
APOSOR26572-25GEA 109 EUR
APOSOR26572-25G APOSOR26572-100G
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
5-Methoxy-2-nitrophenylamine
Formula: C7H8N2O3
Peso molecolare: 168,15 g/mol
Punto di fusione: 125…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179573
CAS Number: 16133-49-6
EINECS: 240-293-4