Stampa…
2-Cloro-6-nitroanilina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR26571-25G OR26571-5G OR26571-100G
APOSOR26571-25GEA 53.9 EUR
APOSOR26571-25G APOSOR26571-5G APOSOR26571-100G
2-Cloro-6-nitroanilina 97%
2-Cloro-6-nitroanilina
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,57 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/1mmHg
Punto di fusione: 72…77 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179568
CAS Number: 769-11-9
UN: 2237
ADR: 6.1,III