Stampa…
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26560-1G OR26560-250MG OR26560-5G
APOSOR26560-1GEA 147 EUR
APOSOR26560-1G APOSOR26560-250MG APOSOR26560-5G
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
2-[(4-Nitrophenoxy)methyl]oxirane
Formula: C₉H₉NO₄
Punto di fusione: 62…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041845
CAS Number: 5255-75-4