Stampa…
3-Methoxybenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2656-5G OR2656-1G OR2656-250MG
APOSOR2656-5GEA 256 EUR
APOSOR2656-5G APOSOR2656-1G APOSOR2656-250MG
3-Methoxybenzenesulphonamide
3-Methoxybenzenesulphonamide
Formula: C₇H₉NO₃S
Peso molecolare: 187,22 g/mol
Punto di fusione: 131…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704579
CAS Number: 58734-57-9