Stampa…
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2652-1G OR2652-5G
APOSOR2652-1GEA 71.2 EUR
APOSOR2652-1G APOSOR2652-5G
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 98%
4-Amino-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₂₀BNO₃
Punto di fusione: 113…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06795657
CAS Number: 461699-81-0