2-Chloro-5-methoxybenzoic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₇ClO₃ Punto di fusione: 170…176 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00466261 CAS Number: 6280-89-3 |