Stampa…
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2647-1G OR2647-5G
APOSOR2647-1GEA 102 EUR
APOSOR2647-1G APOSOR2647-5G
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid 98%
2-Chloro-5-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅ClO₃
Punto di fusione: 178…180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038818
CAS Number: 56961-30-9