Stampa…
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2644-1G OR2644-5G
APOSOR2644-1GEA 24.8 EUR
APOSOR2644-1G APOSOR2644-5G
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
3-Bromo-4-hydroxybenzyl alcohol
Formula: C₇H₇BrO₂
Punto di fusione: 128…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016869
CAS Number: 29922-56-3
EINECS: 249-957-8