Stampa…
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
OR26420-100G OR26420-25G OR26420-5G
APOSOR26420-100GEA 181 EUR
APOSOR26420-100G APOSOR26420-25G APOSOR26420-5G
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Formula: C₉H₁₄O₄
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di ebollizione: 94…96 °C
Densità: 1,055 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001283
CAS Number: 1559-02-0