Stampa…
(4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-1,2,3-thiadiazole
OR2642-10G OR2642-1G OR2642-5G
APOSOR2642-10GEA 582 EUR
APOSOR2642-10G APOSOR2642-1G APOSOR2642-5G
(4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)methanol 95%
(4-Methyl-1,2,3-thiadiazol-5-yl)methanol
Formula: C₄H₆N₂OS
Peso molecolare: 130,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07371384
CAS Number: 163008-86-4