Stampa…
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
OR2641-100G OR2641-500G
APOSOR2641-100GEA 161 EUR
APOSOR2641-100G APOSOR2641-500G
2-Methoxybenzyl alcohol 98%
2-Methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 248…250 °C
Densità: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004611
CAS Number: 612-16-8