Stampa…
α-Bromo-3-iodotoulene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR2639-100G OR2639-25G OR2639-5G
APOSOR2639-100GEA 473 EUR
APOSOR2639-100G APOSOR2639-25G APOSOR2639-5G
α-Bromo-3-iodotoulene 98%
α-Bromo-3-iodotoulene
Formula: C₇H₆BrI
Punto di fusione: 45…50 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00019016
CAS Number: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II