4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR2638-5G
OR2638-1G
OR2638-10G
APOSOR2638-5GEA
165
EUR
APOSOR2638-5G
APOSOR2638-1G
APOSOR2638-10G
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
4-Amino-N,N-dimethylbenzamide
Formula:
C₉H₁₂N₂O Punto di fusione: 151…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00523648 CAS Number: 6331-71-1 |