3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR2637-1G
OR2637-250MG
OR2637-500MG
OR2637-2.5G
APOSOR2637-1GEA
304
EUR
APOSOR2637-1G
APOSOR2637-250MG
APOSOR2637-500MG
APOSOR2637-2.5G
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
3-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Formula:
C₉H₉NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09998751 CAS Number: 473923-98-7 |