Stampa…
1,3-Adamantanediol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,3-Dihydroxyadamantane
OR26342-100G OR26342-25G OR26342-500G
APOSOR26342-100GEA 139 EUR
APOSOR26342-100G APOSOR26342-25G APOSOR26342-500G
1,3-Adamantanediol
1,3-Adamantanediol
Formula: C₁₀H₁₆O₂
Peso molecolare: 168,24 g/mol
Punto di fusione: 260 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00154013
CAS Number: 5001-18-3