Stampa…
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2628-1G OR2628-5G
APOSOR2628-1GEA 171 EUR
APOSOR2628-1G APOSOR2628-5G
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
(1R,2S)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid
Formula: C₂₁H₂₁NO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750531
CAS Number: 352707-76-7