Stampa…
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26275-1G OR26275-250MG OR26275-500MG
APOSOR26275-1GEA 574 EUR
APOSOR26275-1G APOSOR26275-250MG APOSOR26275-500MG
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
2-Chloro-2,4,4-trimethylpentane
Formula: C₈H₁₇Cl
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101612
CAS Number: 6111-88-2