Stampa…
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR26258-1G OR26258-5G OR26258-10G
APOSOR26258-1GEA 159 EUR
APOSOR26258-1G APOSOR26258-5G APOSOR26258-10G
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile 95%
1-Oxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Formula: C₈H₁₁NO
Punto di ebollizione: 84…85 °C/5mmHg
Densità: 1,0275 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00101211
CAS Number: 36929-66-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III