Stampa…
3-Ethynylaniline 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2625-25G OR2625-5G OR2625-100G
APOSOR2625-25GEA 30.6 EUR
APOSOR2625-25G APOSOR2625-5G APOSOR2625-100G
3-Ethynylaniline 99%
3-Ethynylaniline
Formula: C₈H₇N
Punto di ebollizione: 92…93 °C/2mmHg
Densità: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 59 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00014779
CAS Number: 54060-30-9
UN: 1993
ADR: 3,III