Stampa…
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Diamino-6-methyl-s-triazine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 6-Methyl-1,3,5-triazine-2,4-diyldiamine
OR26241-100G OR26241-500G
APOSOR26241-100GEA 59.7 EUR
APOSOR26241-100G APOSOR26241-500G
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine 96%
2,4-Diamino-6-methyl-1,3,5-triazine
Formula: C₄H₇N₅
Peso molecolare: 125,13 g/mol
Punto di fusione: 274…276 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023192
CAS Number: 542-02-9