Stampa…
5-Methoxy-2-nitrophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26237-10G OR26237-25G
APOSOR26237-10GEA 90.2 EUR
APOSOR26237-10G APOSOR26237-25G
5-Methoxy-2-nitrophenol 97%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formula: C₇H₇NO₄
Peso molecolare: 169,14 g/mol
Punto di fusione: 92…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100932
CAS Number: 704-14-3