Stampa…

3-Iodothiophene

Fornitore: Apollo Scientific

OR2623-1G OR2623-5G
APOSOR2623-1GEA 49.5 EUR
APOSOR2623-1G APOSOR2623-5G
3-Iodothiophene
3-Iodothiophene
Formula: C₄H₃IS
Peso molecolare: 210,04 g/mol
Punto di ebollizione: 75 °C/14mmHg
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 2,066 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 78 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00037901
CAS Number: 10486-61-0

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR