Stampa…
1,2-Diiodoethane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2622-100G OR2622-25G
APOSOR2622-100GEA 171 EUR
APOSOR2622-100G APOSOR2622-25G
1,2-Diiodoethane 97%
1,2-Diiodoethane
Formula: C₂H₄I₂
Peso molecolare: 281,86 g/mol
Punto di fusione: 80…84 °C
Densità: 2,132 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001093
CAS Number: 624-73-7
EINECS: 210-859-5