6-Quinolineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₈BNO₂ Punto di fusione: 106…109 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD03093100 CAS Number: 376581-24-7 |