Stampa…
5-Quinolineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinolin-5-ylboronic acid
OR2620-1G OR2620-250MG
APOSOR2620-1GEA 51 EUR
APOSOR2620-1G APOSOR2620-250MG
5-Quinolineboronic acid
5-Quinolineboronic acid
Formula: C₉H₈BNO₂
Peso molecolare: 172,98 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095058
CAS Number: 355386-94-6