Stampa…
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26197-1G OR26197-250MG OR26197-5G
APOSOR26197-1GEA 72.7 EUR
APOSOR26197-1G APOSOR26197-250MG APOSOR26197-5G
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Methyl-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₉H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100201
CAS Number: 64273-28-5