Stampa…
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26190-1G OR26190-5G
APOSOR26190-1GEA 367 EUR
APOSOR26190-1G APOSOR26190-5G
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
2-Methoxy-1-nitronaphthalene
Formula: C₁₁H₉NO₃
Peso molecolare: 203,2 g/mol
Punto di fusione: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100119
CAS Number: 4900-66-7
EINECS: 225-529-6