Stampa…
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Allyl-2,4-dihydro-5-(pyridin-2-yl)-3H-1,2,4-triazole-3-thione
OR26180-1G OR26180-250MG
APOSOR26180-1GEA 42.3 EUR
APOSOR26180-1G APOSOR26180-250MG
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Allyl-5-pyridin-2-yl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formula: C₁₀H₁₀N₄S
Peso molecolare: 218,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03945742
CAS Number: 91813-63-7