Stampa…
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Methylpyridin-4-yl)boronic acid, 2-Methylpyridine-4-boronic acid
OR2618-1G OR2618-5G
APOSOR2618-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2618-1G APOSOR2618-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
2-Methyl-4-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₈BNO₂
Peso molecolare: 136,9442 g/mol
Punto di fusione: 122…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03095364
CAS Number: 579476-63-4