Stampa…
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)phenol, 4-(Imidazol-1-yl)phenol
OR2614-25G OR2614-5G OR2614-1G
APOSOR2614-25GEA 130 EUR
APOSOR2614-25G APOSOR2614-5G APOSOR2614-1G
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol 99%
4-(1H-Imidazol-1-yl)phenol
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,18 g/mol
Punto di fusione: 204…207 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005281
CAS Number: 10041-02-8