Stampa…
(2-Iodophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
OR26135-10G OR26135-5G
APOSOR26135-10GEA 75.7 EUR
APOSOR26135-10G APOSOR26135-5G
(2-Iodophenyl)acetic acid
(2-Iodophenyl)acetic acid
Formula: (C₆H₄I)CH₂COOH
Peso molecolare: 262,05 g/mol
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00046546
CAS Number: 18698-96-9