Benzo[cd]indol-2(1H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₁H₇NO Punto di fusione: 173…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009748 CAS Number: 130-00-7 EINECS: 204-973-4 |