Stampa…
8-Iodo-1-naphthoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR26125-1G OR26125-250MG
APOSOR26125-1GEA 430 EUR
APOSOR26125-1G APOSOR26125-250MG
8-Iodo-1-naphthoic acid
8-Iodo-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₇IO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 13577-19-0