Stampa…
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dihydro-2,5-dimethyl-3H-pyrazol-3-one, 1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
OR26105-100G OR26105-25G
APOSOR26105-100GEA 0 EUR
APOSOR26105-100G APOSOR26105-25G
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone 95%
1,3-Dimethyl-5-pyrazolone
Formula: C₅H₈N₂O
Peso molecolare: 112,13 g/mol
Punto di fusione: 117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067008
CAS Number: 2749-59-9
EINECS: 220-389-2