Stampa…
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2605-250MG OR2605-1G
APOSOR2605-250MGEA 27.7 EUR
APOSOR2605-250MG APOSOR2605-1G
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol 98%
(4-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)methanol
Formula: C₅H₇NOS
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08236826
CAS Number: 13750-63-5