Stampa…
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR26031-1G OR26031-5G
APOSOR26031-1GEA 69.6 EUR
APOSOR26031-1G APOSOR26031-5G
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(5-chloro-3-methyl-1-benzo[b]thien-2-yl)ethan-1-one
Formula: C₁₁H₈Cl₂OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052305
CAS Number: 156801-47-7
UN: 3261
ADR: 8,III