2-(4-Methoxyphenyl)propan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 100…101 °C/0,37mmHg Punto di fusione: 37…38 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02066307 CAS Number: 7428-99-1 |