5-Chlorobenzo[b]thiophene-3-acetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₁₀H₆ClNS Punto di fusione: 133…135 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00052508 CAS Number: 23799-60-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III |