Stampa…
5-Methylbenzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR26010-1G OR26010-250MG
APOSOR26010-1GEA 29 EUR
APOSOR26010-1G APOSOR26010-250MG
5-Methylbenzo[b]thiophene
5-Methylbenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₈S
Punto di ebollizione: 71…73 °C/0,6mmHg
Punto di fusione: 32…37 °C
Densità: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00052509
CAS Number: 14315-14-1
EINECS: 238-256-2