Stampa…
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR26008-1G OR26008-5G
APOSOR26008-1GEA 21.9 EUR
APOSOR26008-1G APOSOR26008-5G
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
3-(Bromomethyl)-5-chlorobenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₆BrClS
Peso molecolare: 261,5700 g/mol
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00173769
CAS Number: 1198-51-2
UN: 3261
ADR: 8,III