STAT3 Inhibitor V, Stattic 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Stattic, Stat3 Inhibitor V, 6-Nitrobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide, 6-Nitro-1,1-dioxide-benzo[b]thiophene, 6-Nitro[b]thiophene-1,1-dioxide
Formula:
C₈H₅NO₄S Peso molecolare: 211.19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00173799 CAS Number: 19983-44-9 |