Stampa…
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,5-Dimethylbenzene-1-sulphonyl chloride, p-Xylene-2-sulphonyl chloride
OR26000-25G OR26000-5G OR26000-100G
APOSOR26000-25GEA 39.4 EUR
APOSOR26000-25G APOSOR26000-5G APOSOR26000-100G
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
2,5-Dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₉ClO₂S
Peso molecolare: 204,68 g/mol
Punto di ebollizione: 120…125 °C
Punto di fusione: 20 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024875
CAS Number: 19040-62-1
UN: 3261
ADR: 8,III