Stampa…
2-Bromo-4-methylthiazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2600-1G OR2600-5G
APOSOR2600-1GEA 21.9 EUR
APOSOR2600-1G APOSOR2600-5G
2-Bromo-4-methylthiazole
2-Bromo-4-methylthiazole
Formula: C₄H₄BrNS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06660130
CAS Number: 7238-61-1