Stampa…
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR25992-1G OR25992-250MG OR25992-5G
APOSOR25992-1GEA 323 EUR
APOSOR25992-1G APOSOR25992-250MG APOSOR25992-5G
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride 98%
2-Cyano-5-methylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₈H₆ClNO₂S
Punto di fusione: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03659720
CAS Number: 197960-31-9
UN: 3261
ADR: 8,III