Stampa…
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR25983-10G OR25983-1G OR25983-5G
APOSOR25983-10GEA 651 EUR
APOSOR25983-10G APOSOR25983-1G APOSOR25983-5G
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Methyl-3-chlorosulphonyl-4-(isopropylsulphonyl)thiophene-2-carboxylate
Formula: C₉H₁₁ClO₆S₃
Peso molecolare: 346,811 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03407370
CAS Number: 423768-47-2