Stampa…
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2598-250MG OR2598-1G
APOSOR2598-250MGEA 14.7 EUR
APOSOR2598-250MG APOSOR2598-1G
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid 97%
6-Bromoimidazo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₄BrN₃O₂
Peso molecolare: 242,0300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09414724
CAS Number: 1000018-56-3