2-Carboxythiophene-5-boronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₅H₅BO₄S Punto di fusione: 135…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02323211 CAS Number: 465515-31-5 |