3-Hydroxy-4-iodobenzoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₅IO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02068386 CAS Number: 58123-77-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |