Stampa…
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR2597-1G OR2597-250MG OR2597-5G
APOSOR2597-1GEA 61.1 EUR
APOSOR2597-1G APOSOR2597-250MG APOSOR2597-5G
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid 98%
5-Methylthiazole-2-carboxylic acid
Formula: C5H5NO2S
Peso molecolare: 143,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08060736
CAS Number: 61291-21-2